Retractor/Lifter, Sharp/Blunt, Curved, Mortech
16.5 cm (6½"), Curved, Sharp
Catalog # 76549-058
Supplier: Mopec
Fournisseur #: AD030
Jump to:
Product Details & Documents
Paddle end ideal for isolating and retracting tissue during dissection procedures.
- Stainless steel
- Three prongs
Available with sharp or blunt prongs.
Spécifications
- Longueur:16.5 cm (6½")
- Tip Configuration:Sharp
- Curvature:Curved
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.