Vee Gee Filter Holder Components | Avantor
Vee Gee Filter Holder Components
Anodized aluminum clamp
Catalog # 76546-268
Supplier:   Heathrow Scientific
Fournisseur #:  6168-4762
Vee Gee Filter Holder Components
Catalog # 76546-268
Vee Gee Filter Holder Components
Vee Gee Filter Holder Components
Anodized aluminum clamp
Price
51,96 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Available with fritted glass support base for general and biological applications, or with removable stainless steel screen support base and PTFE gasket for ultraclean filtrate or proteinaceous solutions.
  • For use with Vee Gee Filter system kits
All items except the PTFE gasket are autoclavable.
Spécifications
  • Désignation:
    Anodized aluminum clamp
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.