Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vikan® Hygienic Wall Bracket, Double Hook Module, Remco | Avantor

Vikan® Hygienic Wall Bracket, Double Hook Module, Remco

Lime green, 3.27×3.07×1.89"
Catalog # 76528-688
Supplier:   Remco Products
Fournisseur #:  101477
Vikan® Hygienic Wall Bracket, Double Hook Module, Remco
Catalog # 76528-688
Supplier:  Remco Products
Vikan® Hygienic Wall Bracket, Double Hook Module, Remco
Vikan® Hygienic Wall Bracket, Double Hook Module, Remco

Lime green, 3.27×3.07×1.89"

Price
$28.81
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Double hook module is designed for 1-2 cleaning tools that have a hanging hole with a D- or T- shapped handle.

  • Can hold products weighing up to 6.61 lbs.
  • Polypropylene/polyamide construction

The double hook module is easy to disassemble for cleaning or replacement.

Spécifications
  • Color:
    Lime green
  • Dimensions:
    3.27×3.07×1.89"
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.