Easy Sampler, Burkle | Avantor
Easy Sampler, Burkle
60 ml (2.03 oz.), 100 cm (39.37"), 32 mm (1.26")
Catalog # 76501-528
Supplier:   BURKLE INC
Fournisseur #:  5360-0600
Easy Sampler, Burkle
Catalog # 76501-528
Supplier:  BURKLE INC
Easy Sampler, Burkle
Easy Sampler, Burkle
60 ml (2.03 oz.), 100 cm (39.37"), 32 mm (1.26")
Price
$2,048.75
Log in pour la disponibilité
Each (60ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The Easy Sampler is designed to quickly and easily take multiple samples from bulk goods.
  • Stainless steel AISI 316 L (1.4404)
  • For sample openings from 52 mm (2.05") diameter
Emptying has been greatly simplified and in this model takes place via the tip. The sample can be emptied directly into the sample container without having to disassemble the device, in order to obtain a mixed sample for instance. The bulk material must be free-flowing or self-flowing.
Spécifications
  • Ø:
    32 mm (1.26")
  • Capacité:
    60 ml (2.03 oz.)
  • Longueur:
    100 cm (39.37")