Sticky Swabs, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Dust-free sticky swabs are specially used and designed for a high degree dust-free environment.
- ESD safe
- Made of PVC
- Available in three sizes: 1, 2, and 3 mm
Sticky swabs have an anti-static treatment that can safely dissipate electrostatic charges. They are applicable for manufacturing and assembling static-sensitive products.
Packaging: Kit contains 25 of each size.
Spécifications
- Désignation:Sticky swabs, 1 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



