Mini Columns, Caplugs
Mini columns, natural, PP, 45 - 90 µm, 38.30 mm, 16 mm, 2.4 ml
  76498-804
 :   Caplugs
 :  208-3049-030
Mini Columns, Caplugs
  76498-804
 :  Caplugs
Mini Columns, Caplugs
Mini Columns, Caplugs
Mini columns, natural, PP, 45 - 90 µm, 38.30 mm, 16 mm, 2.4 ml
$412.59
Carton of 1,000
Mini Columns are molded in polypropylene for molecular biology studies.
  • 0.5 ml mini-column is 4.83 cm (1.9") overall in height
  • 2.4 ml mini-column is 3.81 cm (1.5") overall in height
Columns feature a HDPE filter of medium porosity (45 to 90 µm)
  • Ø int.:
    38.30 mm
  • Granulométrie:
    45 - 90 µm
  • Capacité:
    2.4 ml
  • Désignation:
    Mini columns, natural
  • Longueur:
    16 mm
  • Column Hardware:
    PP