Mini Columns, Caplugs | Avantor
Mini Columns, Caplugs
Mini columns, red, PP, 45 - 90 µm, 6.00 mm, 49.8 mm, 0.5 ml
Catalog # 76498-798
Supplier:   Caplugs
Fournisseur #:  208-1289-03S
Mini Columns, Caplugs
Catalog # 76498-798
Supplier:  Caplugs
Mini Columns, Caplugs
Mini Columns, Caplugs
Mini columns, red, PP, 45 - 90 µm, 6.00 mm, 49.8 mm, 0.5 ml
Price
$231.62
Log in pour la disponibilité
Carton of 200
Product Details & Documents
Mini Columns are molded in polypropylene for molecular biology studies.
  • 0.5 ml mini-column is 4.83 cm (1.9") overall in height
  • 2.4 ml mini-column is 3.81 cm (1.5") overall in height
Columns feature a HDPE filter of medium porosity (45 to 90 µm)
Spécifications
  • Ø int.:
    6.00 mm
  • Granulométrie:
    45 - 90 µm
  • Capacité:
    0.5 ml
  • Désignation:
    Mini columns, red
  • Longueur:
    49.8 mm
  • Column Hardware:
    PP