CARTRIDGE 20IN 1UM PTFE MEMBRAN 222/FLAT
Catalogue # 76495-764
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
CARTRIDGE 20IN 1UM PTFE MEMBRAN 222/FLAT
Catalogue # 76495-764
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: ZCMT2-100E-LE
Frequently Bought Together
Sodium hydroxyde 0.5 N in aqueous solution analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
VWR® Traceable® Conductivity Calibration Standards (CRM)
Fournisseur: VWR International
Acide citrique 1 M in aqueous solution analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Ethidium bromide in aqueous solution, Biotechnology Grade
Fournisseur: VWR
Éthanol dénaturé ACS (denatured with 5% isopropanol and 5% methanol), VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
Water, distilled
Fournisseur: GROWCELLS
Oakton® pH and ORP Electrodes, Cole-Parmer
Fournisseur: Antyila Scientific
Cuvettes Plus™ Electroporation Cuvettes, BTX™
Fournisseur: Harvard Apparatus
ELISA KIT HCG < 5 MIU/ML 96 WELLS 25 UL
Fournisseur: DRG International
D-(+)-Sucrose
Fournisseur: G-Biosciences
Calibration Standard, Total Organic Carbon (TOC), ERA
Fournisseur: ERA
Staining Dish Set for 30 Slides, Electron Microscopy Sciences
Fournisseur: Electron Microscopy Sciences
Corning® Ham's F-12 Medium, Corning
Fournisseur: Corning
Corning® Cell Recovery Solution, Corning
Fournisseur: Corning
Difco™ Nutrient Agar, BD
Fournisseur: BD
Bromocresol green 0.1% (w/v) in aqueous solution indicator
Fournisseur: Ricca Chemical