CARTRIDGE 20IN 0.45UM PTFE MEMB 222/FLAT
Catalogue # 76495-762
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
CARTRIDGE 20IN 0.45UM PTFE MEMB 222/FLAT
Catalogue # 76495-762
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: ZCMT2-045E-LE
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
VWR® Traceable® Conductivity Calibration Standards (CRM)
Fournisseur: VWR International
Méthanol ≥99.8% ACS for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Target™ All-Plastic Disposable Luer-Lok Syringes, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific
GLUCOSE DRINK SIMPLY 75G CS24
Fournisseur: Azer Scientific
Components and Accessories for Miele Lab Washers, Miele Professional
Fournisseur: Miele
STEAM CONTROL TUBE-121C 15 MIN
Fournisseur: Steris
Corning® RPMI 1640, Corning
Fournisseur: Corning
AGAR BRAIN HEART INFUSION 450 G
Fournisseur: BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
96-Well and 384-Well Color Orienters, Electron Microscopy Sciences
Fournisseur: Electron Microscopy Sciences
Potassium pyroantimonate USP Test Solution (TS)
Fournisseur: Ricca Chemical
OSOM® Ultra Strep A Test Kits, Sekisui Diagnostics
Fournisseur: Sekisui Diagnostics
Difco™ MIL Medium, BD
Fournisseur: BD
pH Buffer Solutions, Hach
Fournisseur: Hach
SuperBlock™ T20 (PBS) Blocking Buffer, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific
Scissors, Doyen Abdominal, Mortech
Fournisseur: Mortech Manufacturing
Sodium stearyl fumarate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fournisseur: TCI America
DNA MINICOLUMNS V-SPIN HIBIND PK1000
Fournisseur: Omega Bio-Tek