CARTRIDGE 20IN 0.2UM PTFE FIN/222 VITON
Catalogue # 76495-484
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
CARTRIDGE 20IN 0.2UM PTFE FIN/222 VITON
Catalogue # 76495-484
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: ZCTP2-020D-PP
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
CHEMets® Visual Kit, Hydrogen Peroxide Test Kit, CHEMetrics
Fournisseur: CHEMetrics
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Parafilm® M Sealing Film
Fournisseur: Heathrow Scientific
BD Vacutainer® Venous Blood Collection Tubes
Fournisseur: BD
Target™ All-Plastic Disposable Luer-Lok Syringes, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Acétone ≥99.5% ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
Water for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv® for purge & trap, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Ammonia CHEMets and VACUettes High Range Visual Kits, CHEMetrics
Fournisseur: Chemetrics
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
VWR® Specimen Containers, PP with PE Caps
Fournisseur: VWR International
Single-Use Needles, BD Medical
Fournisseur: BD
Corning® Cell Recovery Solution, Corning
Fournisseur: Corning
Ozone AccuVac® Ampules, MR, Hach
Fournisseur: Hach
Chloroform ≥99.9% stabilized, OmniSolv®, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma