CARTRIDGE 222/FLAT 30IN 0.65UM SILICONE
Catalogue # 76494-798
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
CARTRIDGE 222/FLAT 30IN 0.65UM SILICONE
Catalogue # 76494-798
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: 25-10330-006-2-B
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Nitric acid 68 - 70% ACS
Fournisseur: Anachemia
VWR® Traceable® Conductivity Calibration Standards (CRM)
Fournisseur: VWR International
Acétone ACS for production, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
VWR® Self-Seal Sterilization Pouches
Fournisseur: VWR International
B352 Specimen Bottles and Caps, Simport Scientific
Fournisseur: Simport Scientific
Acide sulfurique 1.0 N in aqueous solution analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
Preserved Starfish
Fournisseur: Avantor
Water, distilled
Fournisseur: GROWCELLS
BD Vacutainer® Venous Blood Collection Tubes
Fournisseur: BD
Disposable Biopsy Punches, Integra™ Miltex®
Fournisseur: Miltex
D-(+)-Raffinose pentahydrate ≥98.0% (by HPLC)
Fournisseur: TCI America
SODIUM STANDARD 150 PPM PK6
Fournisseur: HORIBA INSTRUMENTS INC CA
BD P100 BLOOD COLLECTION TUBES (24/PK)
Fournisseur: BD
Triacsin C 1mg/ml ≥90% (by TLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Polysorbate 80 NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC