Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Canada
ContactUsLinkComponent
CARTRIDGE PP 222/FLAT 30IN 0.8UM EPDM
76494-766
:
PARKER HANNIFIN TE
CARTRIDGE PP 222/FLAT 30IN 0.8UM EPDM
76494-766
:
PARKER HANNIFIN TE
:
25-10330-008-1-B
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH