InocuLoop Inoculating Loops, Caplugs
Needle, PS, Green
Catalog # 76492-644
Supplier: Caplugs
Fournisseur #: 333-5012-G10
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Inoculoop disposable inoculating loops have patented four-sided spreaders, enabling the inoculation of a petri dish with one, not multiple, disposable loops. Make bacterial inoculation and quantitative procedures faster and more efficient.
- Made of flexible plastic for easy spreading
- Can also be used as a picker for isolating colonies
- Pre-sterilized Inoculoops are gamma-irritated
Suitable in anaerobic chambers, in the field and even in satellite metal loops.
Spécifications
- Color:Green
- Désignation:Needle
- Matière:PS