Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
LAB COAT NO PKT LEVEL 2 MED BLUE S CS100
Catalogue # 76488-462
Fournisseur:
APEX ASEPTIC PRODUCTS, LLC.
Agrandir l'image
LAB COAT NO PKT LEVEL 2 MED BLUE S CS100
Catalogue # 76488-462
Fournisseur:
APEX ASEPTIC PRODUCTS, LLC.
Supplier Number:
NP3560MBS
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH