Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Small Pliers, Excelta | Avantor

Small Pliers, Excelta

0.355 W×0.235 D", 4½", 0.020 W×0.078 D", Flat nose
Catalog # 76471-512
Supplier:   Excelta
Fournisseur #:  42I
Small Pliers, Excelta
Catalog # 76471-512
Supplier:  Excelta
Small Pliers, Excelta
Small Pliers, Excelta

0.355 W×0.235 D", 4½", 0.020 W×0.078 D", Flat nose

Price
$153.24
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Three star quality small pliers made of carbon steel with flame hardened tips and feature dual leaf springs for smooth action.The grips are soft cushioned foam and are ESD safe.

Spécifications
  • Longueur:
    4½"
  • Taille:
    0.355 W×0.235 D"
  • Tip Size:
    0.020 W×0.078 D"
  • Tip Style:
    Flat nose
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.