Tungsten Carbide Cutters, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Tungsten Carbide Cutters, Electron Microscopy Sciences
High precision cutter, style ES5132M, 120 mm, Micro oval
Catalog # 76458-610
Fournisseur #:  9520
Tungsten Carbide Cutters, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 76458-610
Tungsten Carbide Cutters, Electron Microscopy Sciences
Tungsten Carbide Cutters, Electron Microscopy Sciences
High precision cutter, style ES5132M, 120 mm, Micro oval
Price
$645.91
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These cutters and pliers are designed for use in applications where strength, wear resistance, and hardness are a primary concern.
  • Magnetizable
  • Harden by heat treatment
  • ESD safe
Tungsten carbide and high precision cutters are made from carbon steel, with a maximum hardness of 68 HRC. They offer a moderate resistance to corrosion, and are ideal for cutting and bending single or multiple filars, and for lateral or internal cuts.
ESD epoxy-coated cutting tweezers have a poor resisance to corrosion. They are often used as tweezers in medical device manufacturing, and as a cutting tool in the electricity industry.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    High precision cutter, style ES5132M
  • Jaw Type:
    Micro oval
  • Overall Length:
    120 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.