Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® General Purpose Dissecting Scissors | Avantor

VWR® General Purpose Dissecting Scissors

Dissecting scissors, 11.43 cm (4.5"), Stainless steel, Blunt points, Straight
Catalog # 76457-402
Supplier:   VWR International
VWR® General Purpose Dissecting Scissors
Catalog # 76457-402
Supplier:  VWR International
VWR® General Purpose Dissecting Scissors
VWR® General Purpose Dissecting Scissors

Dissecting scissors, 11.43 cm (4.5"), Stainless steel, Blunt points, Straight

Price
$32.04
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These high-quality dissecting scissors are primarily used for general and multipurpose cutting, suture removal and dissection applications.

  • Large rings for comfort, user control and stability
  • Manufactured from AISI 420 stainless steel
  • High polish, mirror finish
  • Autoclavable and corrosion-resistant

Product conforms to international quality standards.

Certifications: ISO, GMP

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    Dissecting scissors
  • Longueur:
    11.43 cm (4.5")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Straight
  • Blade Type:
    Blunt points

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.