Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® Dissecting Delicate Scissors | Avantor

VWR® Dissecting Delicate Scissors

Dissecting scissors, 11.43 cm (4.5"), Stainless steel, Micro-point, Angled
Catalog # 76457-368
Supplier:   VWR International
VWR® Dissecting Delicate Scissors
Catalog # 76457-368
Supplier:  VWR International
VWR® Dissecting Delicate Scissors
VWR® Dissecting Delicate Scissors

Dissecting scissors, 11.43 cm (4.5"), Stainless steel, Micro-point, Angled

Price
$31.22
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Fine, micro-point and sharp blades perfect for fine dissection and suture removal applications.

  • Large rings for comfort, user control and stability
  • Manufactured from AISI 420 stainless steel
  • High polish, mirror finish
  • Autoclavable and corrosion-resistant

Product conforms to international quality standards.

Certifications: ISO, GMP

Spécifications
  • Désignation:
    Dissecting scissors
  • Longueur:
    11.43 cm (4.5")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Angled
  • Blade Type:
    Micro-point

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.