Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Breath Shield Dividers for Rectangular or Oval Table, Eagle MHC | Avantor

Breath Shield Dividers for Rectangular or Oval Table, Eagle MHC

Eight section divider, 30”, 72”, 30”
Catalog # 76452-084
Supplier:   Eagle Group
Fournisseur #:  BGTD-3072-8
Breath Shield Dividers for Rectangular or Oval Table, Eagle MHC
Catalog # 76452-084
Supplier:  Eagle Group
Breath Shield Dividers for Rectangular or Oval Table, Eagle MHC
Breath Shield Dividers for Rectangular or Oval Table, Eagle MHC

Eight section divider, 30”, 72”, 30”

Price
$975.31
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

Add a layer of protection to help maintain social distancing and provide a physical barrier to protect staff and customers.

  • Panels interlock to create dividers to section off the tabletop
  • ⁷⁄₃₂" thick durable plexiglass
  • Knocks down flat for storage
  • Optional drop edge can be added to prevent sliding

Panels interlock to create dividers that effectively section off tables. Dividers are available for square, oval, rectangular, and round tables in corresponding sizes and number of dividers.

Spécifications
  • Largeur:
    30”
  • Désignation:
    Eight section divider
  • Hauteur:
    30”
  • Longueur:
    72”
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.