Graphene Oxide TEM Support Films, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Graphene Oxide TEM Support Films, Electron Microscopy Sciences
300, Copper
Catalog # 76439-722
Fournisseur #:  GOQ300R22CU25
Graphene Oxide TEM Support Films, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 76439-722
Graphene Oxide TEM Support Films, Electron Microscopy Sciences
Graphene Oxide TEM Support Films, Electron Microscopy Sciences
300, Copper
Price
$1,587.88
Log in pour la disponibilité
Pack of 25
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Graphene Oxide (GO) support film is a super thin (<1 nm), naturally hydrophilic layer placed over the Holey, Lacey or Quantifoil support film on copper or gold grids.
  • Works well with Holey Carbon, Lacey Carbon and Quantifoil grid types, effectively spanning the gaps
  • Less expensive to produce due to complexity of graphene manufacturing
  • Better background contrast than graphene, results in higher resolution
Pre-treatment of GO Support Films is unnecessary. By default, the hydrophilic surface spreads particles evenly across the grid. A hydrophobic surface can be achieved by heating in the air. Note: plasma cleaning or glow discharge will damage the support film.
Spécifications
  • Grid Type:
    Copper
  • Mesh:
    300
  • Cat. No.:
    76439-722
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.