SimpleWater™ BOD Nutrient Buffer Solutions, Environmental Express®
SimpleWater™ BOD Nutrient Buffer Solutions, Environmental Express®
BOD: SimpleWater™ (Custom Size), 24 L
Catalog # 76436-882
SimpleWater™ BOD Nutrient Buffer Solutions, Environmental Express®
Catalog # 76436-882
Supplier:  
CAS Number:  
SimpleWater™ BOD Nutrient Buffer Solutions, Environmental Express®
SimpleWater™ BOD Nutrient Buffer Solutions, Environmental Express®
BOD: SimpleWater™ (Custom Size), 24 L
CAS Number:  
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
No mess - simply pour contents into your container and add water.
  • Solutions provide optimal growth media for bacteria in the BOD test
  • Borosilicate glass vials with leakproof screw caps
BOD SimpleWater™ Nutrient Buffer Dilution Vials are available in five standard concentrations. BOD dilution water is composed of a variety of nutrients that provide an optimal growth media for bacteria in the BOD test. SimpleWater BOD nutrient buffer solutions are concentrates of the four required nutrient solutions combined in one vial. The contents of the SimpleWater vial are then diluted to the appropriate volume to make up your BOD dilution water.
Packaging: Vials are borosilicate glass with lined, leak-proof screw caps. Glass vials are easy-to-rinse with no residue trapping.
Specifications
Specifications
  • Désignation:
    BOD: SimpleWater™ (Custom Size)
  • Taille:
    24 L
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.