COD Standards, Environmental Express®
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Controls approved for use in both EPA-compliant and mercury-free vials.
- Made from primary standard grade potassium hydrogen phthalate
- Delivered with an SDS and minimum 8 month shelf life (refrigeration required)
- Easy-to-follow dilution directions printed directly on the label
Certifications: This product complies with the following methods: EPA 410.4, SM 5220D-2011, HACH 8000, ASTM D1252-06, ISO 15705:2002, USGS I-3561-06, BS 6068-2.34:1988, DIN 38414-9, and ISO 6060:1989.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Désignation:COD standard
- Taille:250 ml