Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics | Avantor

m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics

m-Enterococcus agar, 10/pack, Plate, 15×100 mm
Catalog # 76436-446
Supplier:   Hardy Diagnostics
Fournisseur #:  G228
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics
Catalog # 76436-446
Supplier:  Hardy Diagnostics
CAS Number:  
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics
m-Enterococcus Agar, Hardy Diagnostics

m-Enterococcus agar, 10/pack, Plate, 15×100 mm

CAS Number:  
Price
$179.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 10
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

For the selective isolation and differential enumeration of enterococci colonies from dairy powders by direct plating or membrane filtration.

  • Optically clear polystyrene: For distortion free viewing
  • Heavy-Duty: Reduces breakage during shipping
  • Stacking rings: Polystyrene Petri plates feature raised rings for stacking ability and prevents sliding

Packaging: Breathable Packaging: Packaged in sleeves of 10 plates in a 'breathable' bag that prevents buildup of condensation and excess moisture.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    m-Enterococcus agar
  • Dimensions:
    15×100 mm
  • Taille:
    10/pack
  • Format:
    Plate

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.