Ward's® ELISA Simulation Lab Activity | Avantor
Ward's® ELISA Simulation Lab Activity
ELISA simulation kit, 1
Catalog # 470329-616
Supplier:   Avantor
Ward's® ELISA Simulation Lab Activity
Catalog # 470329-616
Supplier:  Avantor
Ward's® ELISA Simulation Lab Activity
Ward's® ELISA Simulation Lab Activity
ELISA simulation kit, 1
Price
$94.65
Log in pour la disponibilité
Kit of 1
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Safe and Colorful Activity
  • No refrigeration or expensive antibodies required
  • Teacher developed and classroom tested
  • Simulates the test for bacterial infection
  • Time Required: 45 minutes
  • Aligned to NGSS standards (HS: PS1, LS1)
Biology teacher, Brenda Royal, developed a quick and easy way to introduce concepts in immunology. Students perform a simulated ELISA test on fluid samples from two hypothetical patients to determine if either has been infected with an emerging bacterial strain. Materials for 10 student groups are included, along with teacher and student instructions.
Spécifications
  • Désignation:
    ELISA simulation kit
  • No. of Lab Groups:
    1
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.