VWR® Flat Caps for Screw Cap Microtubes
Opaque yellow, Non sterile
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
Flat caps with O-ring for use with VWR® screw cap microtubes only (series 76417-xxx).
Feature ³/₄ turn to easily open and close tubes requiring less revolutions than competitor tubes.
Spécifications
- Sterility:Non sterile
- Cap Color:Opaque yellow
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.