GEL COMB 15 WELL 5NOS 1.5MM
Catalogue # 76414-830
Fournisseur: Azure Biosystems
GEL COMB 15 WELL 5NOS 1.5MM
Catalogue # 76414-830
Fournisseur: Azure Biosystems
Supplier Number: AASP-0029
Frequently Bought Together
VWR® Blotting Paper, Grade 703
Fournisseur: VWR International
Ocean Pacific® Ninja™ Powder-Free Nitrile Medical Examination Gloves, Medicom
Fournisseur: Medicom
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
VWR® Traceable® Conductivity Calibration Standards (CRM)
Fournisseur: VWR International
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv® LC-MS LC-MS for LC-MS, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Air-Tite Vet Premium Hypodermic Needles, Air-Tite Products
Fournisseur: Air-Tite
Petroleum spirit, 35…60 °C, GR ACS, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
GelRed® & GelGreen® Nucleic Acid Gel Stains, Biotium
Fournisseur: Biotium
Sol-M® Hypodermic Needles
Fournisseur: SOL-MILLENNIUM CANADA, INC. CA
Hydrochloric acid 34 - 37%, OmniTrace® for trace metal analysis, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
SYRINGE 1ML LS W/27X 3/8 NEEDLE IB PK100
Fournisseur: BD
Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix, Corning
Fournisseur: Corning
Conflikt® Ready-to-use Disinfectant
Fournisseur: Decon Labs
LabKlenz™ 250 Acid Detergents
Fournisseur: Steris
Disposable Biopsy Punches, Integra™ Miltex®
Fournisseur: Miltex