Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Saline, 0.85%

Saline, 0.85%

Saline, 0.85%, Glass tube, 4 ml, Clinical, 20/pack, 13×100 mm
Catalog # 76411-522
Supplier:   Hardy Diagnostics
Supplier #:  R47
Saline, 0.85%
Catalog # 76411-522
Supplier:  Hardy Diagnostics
CAS Number:  
Saline, 0.85%
Saline, 0.85%

Saline, 0.85%, Glass tube, 4 ml, Clinical, 20/pack, 13×100 mm

CAS Number:  
Price
$111.00
Log in for availability
Pack of 20 (4ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
  • Return Policy
Product Details & Documents

For the preparation of isotonic suspensions and dilutions of microorganisms.

Saline products are recommended for procedures that require the use of an isotonic diluent. It is also recommended foruse in preparing test suspensions of organisms.

Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Glass tube
  • Désignation:
    Saline, 0.85%
  • Taille:
    13×100 mm
  • Packed:
    20/pack
  • Utilisation:
    Clinical
  • Volume:
    4 ml

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.