Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences | Avantor

ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 5A rubber coated, Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid, 115 mm, Straight, extra fine
Catalog # 76376-206
Fournisseur #:  78325-5A
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 76376-206
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences

Style 5A rubber coated, Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid, 115 mm, Straight, extra fine

Price
$148.65
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.

Spécifications
  • Désignation:
    Style 5A rubber coated
  • Matière:
    Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid
  • Tip Style:
    Straight, extra fine
  • Overall Length:
    115 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.