Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
BASE UNIT WITH 7INCH DRAWER 22X36X35IN
Catalogue # 76360-548
Fournisseur:
Eagle Group
Agrandir l'image
BASE UNIT WITH 7INCH DRAWER 22X36X35IN
Catalogue # 76360-548
Fournisseur:
Eagle Group
Supplier Number:
SSC-HDB7-36
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Fournisseur: VWR International