Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
MAB ALPHA-II SPECTRIN D8B7 HU HRP 100UG
Catalog # 76354-630
Supplier:
Biolegend
Expand image
MAB ALPHA-II SPECTRIN D8B7 HU HRP 100UG
Catalog # 76354-630
Supplier:
Biolegend
Supplier Number:
803208
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Supplier: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Supplier: VWR International