Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 6.25 Normal | Avantor

Sodium hydroxyde 6.25 Normal

Poly bottle, 4 L
Catalog # RCR7467000-4A
Corrosif
Santé
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R7467000-4A
Sodium hydroxyde 6.25 Normal
Catalog # RCR7467000-4A
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 6.25 Normal

Poly bottle, 4 L

CAS Number:  1310-73-2
Price
$277.70
Log in pour la disponibilité
Each (4l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Fusion Pt:∼ 0°C
  • Densité:1.23
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:1824
  • MARC:8,II
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Colorless liquid
  • Assay (vs. Sulfuric Acid/Phenolphthalein):
    6.245-6.255 N at 20°C

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Taille:
    4 L

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.