Ammoniaque 50%
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
- CAS Number:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Ébullition Pt:~ 36 °C
- Fusion Pt:~ 0 °C
- Densité:0.9500 g/cm³
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:2672
- MARC:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, colorless, ammonia odor
- Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):50.0 ± 1.5 % (v/v)
Spécifications
- Type de conditionnement:Drum
- Taille:200 L