Ammoniaque 50% | Avantor
Ammoniaque 50%
Cubitainer®, 20 L
Catalog # RCR0640000-20F
Corrosif
Santé
Environnement
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R0640000-20F
Ammoniaque 50%
Catalog # RCR0640000-20F
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1336-21-6
Ammoniaque 50%
Ammoniaque 50%
Cubitainer®, 20 L
CAS Number:  1336-21-6
Price
$583.32
Log in pour la disponibilité
Each (20l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Ébullition Pt:~ 36 °C
  • Fusion Pt:~ 0 °C
  • Densité:0.9500 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:2672
  • MARC:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, colorless, ammonia odor
  • Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):
    50.0 ± 1.5 % (v/v)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Cubitainer®
  • Taille:
    20 L