Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Ammoniaque 20%

Cubitainer®, 20 L
Catalog # RCR0635000-20F
Corrosif
Santé
Environnement
Supplier:   Ricca Chemical
 :  R0635000-20F
Ammoniaque 20%
Catalog # RCR0635000-20F
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  1336-21-6
Ammoniaque 20%
Ammoniaque 20%

Cubitainer®, 20 L

CAS Number:  1336-21-6
Price
$524.20
Log in pour la disponibilité
Each (20l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Ébullition Pt:~ 36 °C
  • Fusion Pt:~ 0 °C
  • Densité:0.9800 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:3266
  • MARC:8,III
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Clear, colorless, ammonia odor
  • Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):
    20.0 ± 0.7 % (v/v)

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Cubitainer®
  • Taille:
    20 L

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.