Sample Spoons, Bürkle
Sample Spoon, 400 mm (15.75"), Stainless steel, 9 ml (0.30 oz.)
Catalog # 76319-786
Supplier: BURKLE INC
Fournisseur #: 5320-0400
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Sampling Spoons are designed for withdrawing small quantities of samples.
- Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
- Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
This specially shaped spoon allows users to reach almost every corner in a container, while preventing samples from trickling out.
Spécifications
- Capacité:9 ml (0.30 oz.)
- Désignation:Sample Spoon
- Longueur:400 mm (15.75")
- Matière:Stainless steel