Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
TORQUE TOOL TESTER 20 N-M 10 / 12.5 MM
76317-592
:
Nidec Shimpo America
TORQUE TOOL TESTER 20 N-M 10 / 12.5 MM
76317-592
:
Nidec Shimpo America
:
TTC-I-20
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
: VWR International
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
: MilliporeSigma
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
: MilliporeSigma
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International