Objectives for REBEL Microscopes, ECHO | Avantor
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
20× Plan Apochromat, CSC 0.17, 0.6 mm, N.A. 0.75
Catalog # 76307-582
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Fournisseur #:  RMAG9202
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
Catalog # 76307-582
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
20× Plan Apochromat, CSC 0.17, 0.6 mm, N.A. 0.75
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    20× Plan Apochromat, CSC 0.17
  • Aperture:
    N.A. 0.75
  • Working Distance:
    0.6 mm