Objectives for REBEL Microscopes, ECHO | Avantor
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
2× Plan Apochromat, CSC 0.17, 6.2 mm, N.A. 0.08
Catalog # 76307-576
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Fournisseur #:  RMAG9022
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
Catalog # 76307-576
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
2× Plan Apochromat, CSC 0.17, 6.2 mm, N.A. 0.08
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    2× Plan Apochromat, CSC 0.17
  • Aperture:
    N.A. 0.08
  • Working Distance:
    6.2 mm