Objectives for REBEL Microscopes, ECHO | Avantor
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
20× Plan Achromat Phase, LWD, 7.9 mm, N.A. 0.40
Catalog # 76307-572
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Fournisseur #:  RMAG0213
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
Catalog # 76307-572
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REBEL Microscopes, ECHO
20× Plan Achromat Phase, LWD, 7.9 mm, N.A. 0.40
Price
Renseignez-vous sur le prix
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    20× Plan Achromat Phase, LWD
  • Aperture:
    N.A. 0.40
  • Working Distance:
    7.9 mm