Acétone ACS | Avantor
Acétone ACS
Glass bottle, 16 L
Catalog # RCRSOA00104X4C
Santé
Irritant
Inflammable
   Safer Human and Environmental Health
Acétone ACS
Catalog # RCRSOA00104X4C
Supplier:  
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  67-64-1
Acétone ACS
Acétone ACS
Glass bottle, 16 L
CAS Number:  67-64-1
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BDH ACETONE ACS GRADE GLASS BTL 4L Catalog #BDH1101-4LG
Le produit BDH1101-4LG est similaire à RCRSOA00104X4C mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Diméthyle cétone
  • CAS Number:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Ébullition Pt:56.05°C (1013.25 hPa)
  • Fusion Pt:–94.7°C
  • Densité:0.7880
  • Flash Pt:–20°C
  • ONU:1090
  • MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    min 99.5 %
  • Color (APHA):
    max 10
  • Solubility in Water:
    To Pass Test
  • Isopropyl Alcohol:
    max 0.05 %
  • Methanol (Methyl Alcohol):
    max 0.05 %
  • Water (H₂O):
    max 0.5 %
  • Aldehyde (as HCHO):
    max 0.002 %
  • Residue after evaporation (Non-Volatile Matter):
    max 0.001 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Taille:
    16 L
  • Cat. No.:
    RCRSOA00104X4C
  • Environmental certification:
    Chem21 Solvent selection guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health