Acétone ACS
- Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
- Return Policy
Product Details & Documents
- CAS Number:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- MDL Number:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- Boiling Pt:56.05°C (1013.25 hPa)
- Melting Pt:–94.7°C
- Density:0.7880
- Flash Pt:–20°C
- UN:1090
- ADR:3,II
Specifications
Specification Test Results
- Assay:min 99.5 %
- Color (APHA):max 10
- Solubility in Water:To Pass Test
- Isopropyl Alcohol:max 0.05 %
- Methanol (Methyl Alcohol):max 0.05 %
- Water (H₂O):max 0.5 %
- Aldehyde (as HCHO):max 0.002 %
- Residue after evaporation (Non-Volatile Matter):max 0.001 %
Specifications
- Type de conditionnement:Metal
- Taille:20 L
- Cat. No.:RCRSOA001020E4
- Environmental certification:Chem21 Solvent selection guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



