Acétone ACS
Product BDH1101-204L is similar to RCRSOA0010-55E but manufacturer and specifications may vary.
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
- CAS Number:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- Ébullition Pt:56.05°C (1013.25 hPa)
- Fusion Pt:–94.7°C
- Densité:0.7880
- Flash Pt:–20°C
- ONU:1090
- MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:min 99.5 %
- Color (APHA):max 10
- Solubility in Water:To Pass Test
- Isopropyl Alcohol:max 0.05 %
- Methanol (Methyl Alcohol):max 0.05 %
- Water (H₂O):max 0.5 %
- Aldehyde (as HCHO):max 0.002 %
- Residue after evaporation (Non-Volatile Matter):max 0.001 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Taille:55 gal.
- Cat. No.:RCRSOA0010-55E
- Environmental certification:Chem21 Solvent selection guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health