Acétone ACS
Acétone ACS
Plastic bottle, 4 L
Catalog # RCRSOA0010-4A
Santé
Irritant
Inflammable
   Safer Human and Environmental Health
Supplier:   Ricca Chemical
Supplier #:  RSOA0010-4A
Acétone ACS
Catalog # RCRSOA0010-4A
Supplier:  Ricca Chemical
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  67-64-1
Acétone ACS
Acétone ACS
Plastic bottle, 4 L
CAS Number:  67-64-1
Price
$217.07
Log in pour la disponibilité
Each (4l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Diméthyle cétone
  • CAS Number:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Ébullition Pt:56.05°C (1013.25 hPa)
  • Fusion Pt:–94.7°C
  • Densité:0.7880
  • Flash Pt:–20°C
  • ONU:1090
  • MARC:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    min 99.5 %
  • Color (APHA):
    max 10
  • Solubility in Water:
    To Pass Test
  • Isopropyl Alcohol:
    max 0.05 %
  • Methanol (Methyl Alcohol):
    max 0.05 %
  • Water (H₂O):
    max 0.5 %
  • Aldehyde (as HCHO):
    max 0.002 %
  • Residue after evaporation (Non-Volatile Matter):
    max 0.001 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    4 L
  • Cat. No.:
    RCRSOA0010-4A
  • Environmental certification:
    Chem21 Solvent selection guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health