Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0%

5 g
Catalog # TCD2455-5G
Supplier:   TCI America
 :  D2455-5G
Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0%
Catalog # TCD2455-5G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  88754-66-9
Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0%

5 g

CAS Number:  88754-66-9
Price
$81.30
Log in pour la disponibilité
Each (5g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 88754-66-9
MDL Number: MFCD00085447
Molecular Formula: C6H10O6
Molecular Weight: 178.14
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 220
Specific Gravity (20/20): 1.24

Other Product Names / Synonyms: 2,5-Dioxahexanedioic Acid Dimethyl Ester

Synonymes:  2,5-Dioxahexanedioic Acid Dimethyl Ester
  • CAS Number:88754-66-9
  • Formule:C₆H₁₀O₆
  • Numéro MDL:MFCD00085447
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Ébullition Pt:220 °C
  • Densité:1,24 (20 °C)
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Purity/Analysis Method:
    98.0% (GC)

Spécifications

  • Taille:
    5 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.