Hexanamide ≥98.0%
Product Details & Documents
CAS Number: 628-02-4
MDL Number: MFCD00008046
Molecular Formula: C6H13NO
Molecular Weight: 115.18
Purity/Analysis Method: >98.0% (N)
Form: Crystal
Melting point (°C): 100
Product Categories: Materials Chemistry, Pressure & Heat Sensitive Recording Materials
Other Product Names / Synonyms: Capronamide
- CAS Number:628-02-4
- Formula:C₆H₁₃NO
- MDL Number:MFCD00008046
- Molecular Weight:115.18 g/mol
- Melting Pt:100 °C
Specifications
Specification Test Results
- Purity/Analysis Method:98.0% (N)
Specifications
- Taille:5 g
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



