Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Multiple Affinity Removal Buffer A, For loading, washing, equilibrating, 1 l
Catalog # CA76204-926
Supplier: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
Supplier #: 5185-5987
Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Catalog # CA76204-926
Supplier: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Starter Reagent Kit for Multiple Affinity Removal LC Columns.
Delivery information: Includes: 2 bottles Buffer A (1 l), 1 bottle Buffer B (1 l), 2 packs of 25 spin filters, 1 pack of 25 spin concentrator
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Multiple Affinity Removal Buffer A
- Taille:1 l
- Details:For loading, washing, equilibrating