Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Human Serum Albumin, —, 1 ml, 20 mg/ml
Catalog # CA76204-922
Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Catalog # CA76204-922
CAS Number:
Jump to:
Discontinued
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Starter Reagent Kit for Multiple Affinity Removal LC Columns.
Delivery information: Includes: 2 bottles Buffer A (1 l), 1 bottle Buffer B (1 l), 2 packs of 25 spin filters, 1 pack of 25 spin concentrator
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Human Serum Albumin
- Taille:1 ml, 20 mg/ml
- Details:—
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



