Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Spin filters for Gel Matrix, For sample pre-cleanup, cellulose acetate, 0.22 µm
Catalog # CA76204-920
Supplier: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
: 5185-5990
Multiple Affinity Removal Starter Reagent Kit, Agilent Technologies
Catalog # CA76204-920
Supplier: AGILENT TECHNOLOGIES (GENOMICS) CA
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Starter Reagent Kit for Multiple Affinity Removal LC Columns.
: Includes: 2 bottles Buffer A (1 l), 1 bottle Buffer B (1 l), 2 packs of 25 spin filters, 1 pack of 25 spin concentrator
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Spin filters for Gel Matrix
- Taille:0.22 µm
- Details:For sample pre-cleanup, cellulose acetate