Acide L(+)-ascorbique ACS | Avantor
Acide L(+)-ascorbique ACS
Plastic bottle, 500 g
Catalog # RCRDCA075500B1
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  RDCA0750-500B1
Acide L(+)-ascorbique ACS
Catalog # RCRDCA075500B1
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique ACS
Acide L(+)-ascorbique ACS
Plastic bottle, 500 g
CAS Number:  50-81-7
Price
$1,142.82
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    min 99.0 %
  • Specific rotation:
    20.5-21.5 °
  • Heavy Metals (as Pb):
    max 0.002 %
  • Iron (Fe):
    max 0.001 %
  • Residue after Ignition:
    max 0.1 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    500 g