Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers | Avantor
Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers
Pillowstat ESD Boxes, 11/4×11/4×1/2"
Catalog # 76246-080
Fournisseur #:  PP1010
Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers
Catalog # 76246-080
Pillowstat ESD Boxes, Conductive Containers
Pillowstat ESD Boxes, 11/4×11/4×1/2"
Price
$7.46
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Super soft ESD foam for surface mount technology.
  • ESD safe foam forms around the parts
  • No tooling required
  • Provides great physical protection
  • Fits multiple sized components
Ideal for fragile, sensitive and expensive components.
Spécifications
  • Désignation:
    Pillowstat ESD Boxes
  • Dimensions:
    11/4×11/4×1/2"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.